Key Documents
D3687
Sigma-Aldrich
DirectLoad PCR 100 bp 低梯形
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
同義詞:
100bp ladder for gel electrophoresis, 100bp maker, DirectLoad marker, RTU DNA ladder, RTU DNA marker, agarose gel electrophoresis ladder, agarose gel electrophoresis marker
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105335
NACRES:
NA.31
等級
for molecular biology
品質等級
形狀
liquid
用途
75 uses
適合性
suitable for electrophoresis (DNA)
儲存溫度
−20°C
一般說明
Sigma 的 DirectLoad PCR 100 bp 低梯子含有 10 个 dsDNA 片段,来自100-1,000 个碱基,均匀分布于 100 bp 重复序列中。梯状物应在琼脂糖凝胶的单个通道中上样。
應用
适用于用琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶电泳测定 PCR 产生的 DNA 片段的大小。
特點和優勢
  • 可直接上样
  • 易于使用
  • 常见的条带大小
成分
Sigma 的 DirectLoad PCR 100 bp低梯子以在5%甘油、4.2 mM EDTA,0.09%橙色G和0.0125%二甲苯腈的溶液提供。
其他說明
为获得最佳分离度,推荐琼脂糖凝胶浓度为 2.0%。
法律資訊
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
We offers a variety of markers that aid size determination of samples separated by agarose and/or polyacrylamide gel electrophoresis. These products include markers for DNA, PCR fragments and RNA and can be concurrently run with the samples. All the markers stain well with common nucleic acid stains.
條款
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
When using hot start Taq DNA polymerase, the enzyme remains inactive until heated. Hot Start DNA polymerase control is achieved by chemical or antibody modification of the enzyme.