重要文件
M7391
Sigma-Aldrich
蜂毒肽 来源蜜蜂毒液
≥65% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C131H229N39O31
CAS號碼:
分子量::
2846.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
形狀
lyophilized powder
品質等級
分子量
~_2.8 kDa
濃度
≥65% (HPLC)
溶解度
water: 5.00-5.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
異物活動
Phospholipase A2 ≤2%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C131H229N39O31/c1-23-71(16)102(163-97(176)60-135)122(194)146-62-98(177)148-74(19)109(181)164-100(69(12)13)124(196)160-88(55-65(4)5)116(188)155-84(41-30-33-51-134)115(187)165-101(70(14)15)125(197)161-90(57-67(8)9)118(190)168-106(77(22)173)128(200)169-105(76(21)172)123(195)147-63-99(178)150-92(58-68(10)11)129(201)170-54-36-44-94(170)121(193)149-75(20)108(180)158-89(56-66(6)7)117(189)166-104(73(18)25-3)127(199)162-93(64-171)120(192)159-91(59-78-61-145-80-38-27-26-37-79(78)80)119(191)167-103(72(17)24-2)126(198)157-83(40-29-32-50-133)111(183)154-85(42-34-52-143-130(139)140)112(184)152-82(39-28-31-49-132)110(182)153-86(43-35-53-144-131(141)142)113(185)156-87(46-48-96(137)175)114(186)151-81(107(138)179)45-47-95(136)174/h26-27,37-38,61,65-77,81-94,100-106,145,171-173H,23-25,28-36,39-60,62-64,132-135H2,1-22H3,(H2,136,174)(H2,137,175)(H2,138,179)(H,146,194)(H,147,195)(H,148,177)(H,149,193)(H,150,178)(H,151,186)(H,152,184)(H,153,182)(H,154,183)(H,155,188)(H,156,185)(H,157,198)(H,158,180)(H,159,192)(H,160,196)(H,161,197)(H,162,199)(H,163,176)(H,164,181)(H,165,187)(H,166,189)(H,167,191)(H,168,190)(H,169,200)(H4,139,140,143)(H4,141,142,144)/t71-,72-,73-,74-,75-,76+,77+,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-/m0/s1
InChI 密鑰
VDXZNPDIRNWWCW-JFTDCZMZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Amino Acid Sequence
Gly-Ile-Gly-Ala-Val-Leu-Lys-Val-Leu-Thr-Thr-Gly-Leu-Pro-Ala-Leu-Ile-Ser-Trp-Ile-Lys-Arg-Lys-Arg-Gln-Gln-NH2
一般說明
蜂毒肽除了 C-末端附近有 Lys-Arg-Lys-Arg 序列外,本质上是疏水的。这种结构特点使蜂毒肽具有高度表面活性和强大的直接溶血剂。编码的蛋白含有 26 个氨基酸。蜂毒肽的单体形式分子量为 2840 Da,四聚体形式分子量约为 12500 Da。
應用
蜂毒中的蜂毒素已被用于研究蜂毒素在过敏反应中的作用。
生化/生理作用
以 Ca 2 + 依赖性方式结合钙调素;抑制 Na + -K + -atp 酶。
蜂毒肽通过增加体外凝血时间而起到抗凝血蛋白的作用。蜂毒肽抑制 S100 钙结合蛋白 B (S100B) 的活性,在癫痫治疗中起作用至关重要的作用。蜂毒素通过抑制人 MHCC97-H 细胞(肝癌细胞)中的血管内皮生长因子 A (VEGF-A)/VEGF 受体 2 (VEGFR-2)/丝裂原活化蛋白激酶 1 (MEK1)/细胞外信号调节激酶 1/2 (ERK1/2) 途径,抑制组织蛋白酶 S 诱导的侵袭、增殖和血管生成。蜂毒肽在皮肤炎症、神经炎症、动脉粥样硬化、关节炎和肝脏炎症等多种炎症性疾病中具有治疗应用。累积的蜂毒素降解细胞膜中的磷脂堆积,引起细胞溶解和细胞死亡。
其他說明
蜂毒的主要溶血成分。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Structural and Dynamic Insights into S100B Protein Activity Inhibition by Melittin for the Treatment of Epilepsy
Verma N
International Journal of Computer Applications, 55-60 (2013)
The peptide components of bee venom.
Gauldie J
European Journal of Biochemistry, 61(2), 369-376 (1976)
Application of bee venom and its main constituent melittin for cancer treatment.
Application of bee venom and its main constituent melittin for cancer treatment.
Liu CC
Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 78(6), 1113-1130 (2016)
Honey Bee Venom (Apis mellifera) Contains Anticoagulation Factors and Increases the Blood-clotting Time.
Zolfagharian H
Journal of pharmacopuncture, 18(4), 7-11 (2015)
C E Dempsey
Biochimica et biophysica acta, 1031(2), 143-161 (1990-05-07)
The molecular mechanisms underlying the various effects of melittin on membranes have not been completely defined and much of the evidence described indicates that different molecular mechanisms may underlie different actions of the peptide. Ideas about the formation of transbilayer