產品線
BioXtra
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to faint yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
InChI 密鑰
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
生育酚是一种脂溶性维生素E。它存在于食物来源中,例如大豆,杏仁油,葵花籽油。生育酚在植物中具有四种同工型,分别是α,β,γ和δ。它由具有不同甲基位置的色原烷醇环组成。D-α生育酚琥珀酸酯又称维生素E琥珀酸酯(VES)。
生化/生理作用
生育酚通过保护细胞和膜免受氧化性应激而具有抗氧化特性。在植物中,α-生育酚的高水平导致植物对应激的耐受性,而低水平则与氧化性应激有关。在人类中,生育酚可预防由于自由基引起的癌症,过早衰老,动脉硬化症,关节炎。维生素E琥珀酸酯(VES)是维生素E的抗肿瘤类似物。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Tocopherols and tocotrienols in plants and their products: A review on methods of extraction, chromatographic separation, and detection
Food Research International, 82, 59-70 (2016)
Specialty oils: functional and nutraceutical properties
Functional Dietary Lipids, 67, 69-101 (2016)
Tocopherol succinate: a promising radiation countermeasure.
International Journal of Immunopharmacology, 9, 1423-1430 (2009)
Implications of light energy on food quality and packaging selection
Advances in Food and Nutrition Research, 67, 25-73 (2012)
Vitamin E succinate promotes breast cancer tumor dormancy
The Journal of Surgical Research, 93(1), 163-170 (2000)