重要文件
11579681001
Roche
RNase,不含DNase,高浓度
from bovine pancreas
同義詞:
核糖核酸酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105600
生物源
bovine pancreas
品質等級
形狀
solution
比活性
≥30 U/mg
包裝
pkg of 1 mg (10 mg/ml)
製造商/商標名
Roche
濃度
10 mg/mL
相關類別
一般說明
核糖核酸酶的异质性混合物是按照当前质量控制程序特别制备的,确保不含脱氧核糖核酸酶活性。
應用
高浓度、不含DNA酶的RNA酶已被用于:
  • 基因组DNA分离
  • 质粒DNA分离
  • 用于流式细胞术的RNA降解
品質
按照当前质量控制程序进行测试,确保不含DNA酶活性。
單位定義
一个酶活性单位可导致在检测条件下在1分钟内A0/A1吸光度比值降低:A0/A1对应于总转化率,A1 是最终吸光度。
準備報告
工作浓度:50 μg/ml是RNA酶用于分离基因组DNA的推荐工作浓度,不含DNA酶。
工作溶液:推荐采用稀释缓冲液:10 mM Tris-HCl,5 mM CaCl2,50%甘油(v/v),pH 7.0
其他說明
与大多数RNA酶制剂不同,本品在使用前不需要煮沸去除DNA酶活性。
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
BET Bromodomain Inhibition as a Therapeutic Strategy to Target c-Myc
Jake E, et al.
Cell, 146(6) (2011)
Artyom A Alekseyenko et al.
Current protocols in molecular biology, 109, 21-21 (2015-01-07)
In order to understand how chromatin complexes function in the nucleus, it is important to obtain a comprehensive picture of their protein, DNA, and RNA components, as well as their mutual interactions. This unit presents a chromatin cross-linking approach (BioTAP-XL)