描述
Merck USA index - 14, 8202
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized solid
比活性
81-99 units/mg material
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
溶解度
water: 2 mg/mL
異物活動
Protease, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
核糖核酸酶A,无蛋白酶是无
色谱纯化的嘧啶特异性
核糖核酸内切酶,可作用于单链
DNA。
色谱纯化的嘧啶特异性
核糖核酸内切酶,可作用于单链
DNA。
核糖核酸酶A,无蛋白酶是无色谱纯化的嘧啶特异性核糖核酸内切酶,可作用于单链DNA。
注意:1 KU = 1000 单位。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在25°C,pH 5.0下催化RNA水解以产生等于1的一级速度常数的酶的量。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
分析報告
可能包含痕量的DNase I,可以通过在50 mM乙酸钾(pH 5.5)中煮沸15分钟来使其失活。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3