重要文件
11333062910
Roche
抗 地高辛
from mouse IgG1κ (clone 1.71.256)
同義詞:
地高辛配基, 抗-地高辛配基抗体
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
clone 1.71.256, monoclonal
形狀
lyophilized
包裝
pkg of 100 μg
製造商/商標名
Roche
技術
ELISA: 2-4 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
同型
IgG1κ
儲存溫度
2-8°C
一般說明
内容物:冻干粉
地高辛是一种半抗原,可用于核酸标记和检测系统。用地高辛标记的探针具有比放射性探针更高的灵敏度,从而可以实现更快的检测。它的危害性更低,并具有更长的保质期。
特異性
单克隆抗体与游离和结合的地高辛反应。
應用
使用抗地高辛抗体检测地高辛标记化合物,使用:
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA)
  • 免疫组织细胞化学
  • 原位杂交
  • 免疫印迹
  • 免疫荧光染色
  • FISH(荧光 原位杂交
生化/生理作用
在Na+、Mg2+和腺苷三磷酸(ATP)的存在下,地高辛可抑制钠离子泵。
特點和優勢
  • 游离和结合地高辛的特异性
  • 抗体不受蛋白稳定,因此适合作为夹心 ELISA 的包被抗体,并用于标记程序。例如可与酶或荧光染料偶联,直接检测地高辛标记的样品。
準備報告
工作浓度: 抗体的工作浓度取决于应用和底物。以下浓度应作为指导:
  • ELISA:用于包被:2~4μg/ml
  • 免疫组织细胞化学:0.5~2μg/ml
  • 原位杂交 :0.2~0.4μg/ml
  • 免疫印迹:0.5~2μg/ml
工作溶液: 用于涂层应用
磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4
重構
加入 1 mL 双蒸水至终浓度 100μg/ml。
儲存和穩定性
冻干抗体在+2至+8°C下稳定。复溶的抗体溶液在+2至+8°C下可稳定存放6个月。溶液可分装存放于-15至-25°C下。避免反复冻融。
分析報告
无已知的交叉反应。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Nonradioactive labeling of probe with digoxigenin by polymerase chain reaction
<BIG>Lion T and Haas OA</BIG>
Analytical Chemistry, 188, 335-337 (1990)
Magda Rudzka et al.
The Plant cell, 34(6), 2404-2423 (2022-03-17)
Gene regulation ensures that the appropriate genes are expressed at the proper time. Nuclear retention of incompletely spliced or mature mRNAs is emerging as a novel, previously underappreciated layer of posttranscriptional regulation. Studies on this phenomenon indicated that it exerts
Carla Winterling et al.
RNA biology, 11(1), 66-75 (2014-01-21)
A growing body of evidence suggests the non-protein coding human genome is of vital importance for human cell function. Besides small RNAs, the diverse class of long non-coding RNAs (lncRNAs) recently came into focus. However, their relevance for infection, a
Affinity Labeling of a Sulfhydryl Group in the Cardiacglycoside Receptor Site of Na+/K+-ATPase by N-Hydroxysuccinimidyl Derivatives of Digoxigenin
<BIG>Antolovic R, et al.</BIG>
European Journal of Biochemistry, 227, 61-67 (1995)
Xingqi Chen et al.
BioTechniques, 56(3), 117-118 (2014-03-20)
Current techniques for analyzing chromatin structures are hampered by either poor resolution at the individual cell level or the need for a large number of cells to obtain higher resolution. This is a major problem as it hampers our understanding
文章
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.