重要文件
EZABNZ-180K
Millipore
内切核酸酶 来源于粘质沙雷氏菌
同義詞:
Endonuclease from Serratia marcescens, ELISA for the detection of Endonuclease A from Serriatta marcescens
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
生物源
Serratia marcescens
品質等級
描述
96 well
參數
50 μL
assay range
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
inter-assay cv: <15%
技術
ELISA: suitable
輸入
cell culture supernatant
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
ELISA for the specific detection of Benzonase® Nuclease (Endonuclease A from S.marcescens).
應用
用于去除蛋白样品中的核酸。
96 stripwell formatt ELISA
生化/生理作用
消化天然或热变性的DNA和RNA。
特點和優勢
Detects Benzonase® Nuclease using a pair of specifc monoclonal antibodies in a capture ELISA formatt. Results are determined spectrophotometrically using a Benzonase® standard curve. The assay range is 15.6-1000pg ml, with an LLOQ of 15.6pg (%CV/%Recovery <20%).
法律資訊
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany