一般說明
KAPA2G FAST DNA聚合酶是专为提高产率和速度而设计的第二代(2G)酶,与野生型Taq聚合酶相比,其提供了更快的延伸速率。除速度外,KAPA2G Fast在大量的靶标中比竞争对手的酶具有更高的产量和灵敏度。
KAPA2G FAST DNA聚合酶试剂盒设计用于快速PCR,与使用野生型Taq DNA聚合酶进行的常规PCR分析相比,总反应时间能够缩短20–70%。这可以在不牺牲反应性能的情况下实现,并且不需要专门的PCR耗材或热循环仪。
KAPA2G Fast HotStart®快速热启动DNA聚合酶以方便的2X ReadyMix预混液形式提供,含有反应所需的所有组分(引物和模板除外)。
KAPA2G FAST DNA聚合酶试剂盒设计用于快速PCR,与使用野生型Taq DNA聚合酶进行的常规PCR分析相比,总反应时间能够缩短20–70%。这可以在不牺牲反应性能的情况下实现,并且不需要专门的PCR耗材或热循环仪。
KAPA2G Fast HotStart®快速热启动DNA聚合酶以方便的2X ReadyMix预混液形式提供,含有反应所需的所有组分(引物和模板除外)。
應用
KAPA2G Fast HotStart® ReadyMix™预混液已用于:
- 常规PCR
- 快速PCR
- 逆转录聚合酶链式反应(RT-PCR)
- 基因分析和荧光PCR
生化/生理作用
KAPA2G Fast HotStart® DNA聚合酶产生的DNA片段适于下游常规分析或应用,包括限制性内切酶消化、克隆和测序。和野生型Taq一样,KAPA2G Fast 具有 5'→3'聚合酶和 5'→3'核酸外切酶活性,但是没有3'→5'核酸外切酶(校正)活性。KAPA2G快速聚合酶的保真度类似于Taq聚合酶;每1.7 x 105核苷酸的错配数约为1个。
特點和優勢
将循环时间缩短至 75%:
高速、高性能:
快速注释:
- 延长时间低至 1s/千碱基
- 广泛覆盖 AT 和 GC 含量高的靶标
高速、高性能:
- 复杂目标的单拷贝灵敏度
- 产量增加
快速注释:
- KAPA2G Fast HotStart ReadyMix PCR 试剂盒含有工程化的 KAPA2G Fast HotStart DNA 聚合酶,开发用于 Fast PCR。
- 对于 1kb 的扩增子,使用 1s 的延长时间;对于更长的扩增子,使用 15s/kb 的延长时间,节省 20-70% 的总反应时间。
- 不需要专门的仪器或 PCR 耗材。
- 优化的缓冲系统提供了更高的产量、特异性和灵敏度,有利于在广泛的引物长度、GC 含量和熔解温度范围内进行有效的引物退火。
- 反应效率高,反应体积不超过 25μL。
- KAPA2G Fast HotStart ReadyMix 含有 1.5 mM MgCl2 at 1X。
- KAPA2G Fast HotStart ReadyMix with dye 包括两种惰性追踪染料,可直接上样到琼脂糖凝胶上。反应产物为 3′-dA-尾,可克隆至 TA 克隆载体。
品質
每批 KAPA2G Fast DNA 聚合酶经确认含 < 2% 污染蛋白 (Agilent protein 230 Assay)。 KAPA2G Fast ReadyMix 经过严格的质量控制测试,没有污染外源和内切酶活性,符合 DNA 污染水平的严格要求。
準備報告
使用前务必确保产品已完全解冻并混合。试剂可在 4°C 条件下保存,供短期使用(最长 1 个月)。放回 -20°C条件下长期保存。如果所有组件均已小心处理且未被污染,则如果在室温下(无意中)短时间(长达 3 天)放置,试剂盒预期不会受损。不建议在室温和 4°C 条件下长期保存。请注意,在-20°C 以上温度下储存的试剂在使用过程中受到污染时更容易发生降解,因此在这种温度下储存由用户自行承担风险。
其他說明
仅用于研究目的。不用于诊断程序。
法律資訊
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
僅套裝組件
產品號碼
描述
- KAPA2G Fast HotStart® DNA Polymerase 0.5 U per 25 µL reaction
- MgCl2 1.5mM at 1X
- dNTP Mix 0.2 mM of each dNTP at 1X
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
客戶也查看了
Quantification of nascent transcription by bromouridine immunocapture nuclear run-on RT-qPCR.
Roberts T C, et al.
Nature Protocols, 10(8), 1198-1198 (2015)
An antisense RNA capable of modulating the expression of the tumour suppressor microRNA-34a.
bioRxiv, 234310-234310 (2017)
Khanit Sa-Ngiamsuntorn et al.
Current protocols in stem cell biology, 42, 4A-4A (2017-08-15)
This unit describes protocols to develop hepatocyte-like cells (HLCs) starting from mesenchymal stem cells (MSCs) as a natural host for hepatitis C virus (HCV). These include the preparation of MSCs from bone marrow, the reprogramming of MSCs into induced pluripotent
Ivana Kurelac et al.
Nature communications, 10(1), 903-903 (2019-02-24)
Converting carcinomas in benign oncocytomas has been suggested as a potential anti-cancer strategy. One of the oncocytoma hallmarks is the lack of respiratory complex I (CI). Here we use genetic ablation of this enzyme to induce indolence in two cancer
文章
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.
Global Trade Item Number
庫存單位 | GTIN |
---|---|
KK5603-SIAL | 4061837905520 |
KK5601-SIAL | 4061837905513 |