抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat, mouse, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MME(4311)
一般說明
人中性内肽酶(脑啡肽酶)是单程II型整合膜内肽酶,其功能是激活和降解生物活性酶。一般而言,内肽酶功能是裂解酶序列内的肽键,而外肽酶靶向末端序列。脑啡肽酶是肽酶M13家族的一部分,该肽酶作用于少于30个氨基酸的多肽,对裂解位点具有嗜热菌蛋白酶样特异性。嗜热菌蛋白酶被认为在氨基酸Ile,Met,Phe,Trpm或Val之前(除非Pro在之前)和Ala,Asp,His或Thr之后裂解。脑啡肽酶优先裂解疏水残基之间的多肽,特别是在位置1处的Phe或Tyr。脑啡肽酶的研究发现,它通过裂解Gly-Phe键在降解阿片样肽(例如甲硫氨酸脑啡肽和亮氨酸脑啡肽)中很重要。研究发现它可能在心房利钠因子(ANF)的降解中发挥作用。ANF的上调功能是调节水,钠,钾和脂肪的稳态,以响应心脏肌肉细胞中的高血压。
特異性
与其他物种的反应性尚未得到确认。
可识别脑啡肽酶(中性内肽酶,NEP)。在大鼠肾脏提取物的蛋白质印迹上,该抗体检测到对应于脑啡肽酶的约86 kDa的条带迁移。
免疫原
大鼠脑啡肽酶。
應用
研究子类别
神经退行性疾病
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白质印迹:
前一批抗体用于蛋白质印迹。
免疫组化:
前一批抗体用于免疫组化。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
前一批抗体用于蛋白质印迹。
免疫组化:
前一批抗体用于免疫组化。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
该抗脑啡肽酶抗体(中性内肽酶,Nep)经验证可用于IH,WB检测脑啡肽酶(中性内肽酶)。
標靶描述
~86 kDa
外觀
兔多克隆血清。不含防腐剂。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
肾组织。
肾组织。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
The epigenetic effects of amyloid-beta(1-40) on global DNA and neprilysin genes in murine cerebral endothelial cells.
Kun-Lin Chen,Steven Sheng-Shih Wang,Yi-Yuan Yang,Rey-Yue Yuan,Ruei-Ming Chen,Chaur-Jong Hu
Biochemical and biophysical research communications null
Mikko Hiltunen et al.
Neurobiology of disease, 35(1), 103-113 (2009-05-12)
We have previously demonstrated aggregation of amyloid precursor protein (APP) and beta-amyloid (Abeta) to dense plaque-like deposits in the thalamus of rats subjected to transient middle cerebral artery occlusion (MCAO). Here, we investigated the underlying molecular effects of MCAO on
Saila Vepsäläinen et al.
Neuroscience letters, 438(2), 216-220 (2008-05-06)
Expression levels of amyloid beta (Abeta)-degrading enzymes, insulin degrading enzyme (IDE) and neprilysin (NEP), were examined in transgenic mice with Alzheimer's disease-like neuropathology. After the development of first Abeta plaques in transgenic mice brain, cortical mRNA and protein levels of
Hyun-Ju Lee et al.
Biology, 10(9) (2021-09-29)
The coenzyme Q10 analogue idebenone is an FDA-approved antioxidant that can cross the blood-brain barrier (BBB). The effects of idebenone on the pathology of Alzheimer's disease (AD) and the underlying molecular mechanisms have not been comprehensively investigated. Here, we examined
The expression of renin-angiotensin system components in the human gastric mucosa.
Hallersund, P; Elfvin, A; Helander, HF; Fandriks, L
Journal of the renin-angiotensin-aldosterone system : JRAAS null