重要文件
64245-M
Millipore
L-3,3′,5-三碘甲腺原氨酸,钠盐
Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
同義詞:
L-3,3′,5-三碘甲腺原氨酸,钠盐, T₃,Na
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H11I3NO4 · Na
CAS號碼:
分子量::
672.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥95% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
溶解度
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChI 密鑰
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
一般說明
刺激线粒体水平的呼吸活动。
生化/生理作用
主要靶标
刺激线粒体水平的呼吸活动
警告
毒性:有害(C)
其他說明
Green, N.K., et al. 1993.Clin. Sci.84, 61.
Lanni, A., et al. 1993.J. Endocrinol.136, 59.
Xu, Q., et al. 1993.Eur. J. Biochem.211, 891.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3