Key Documents
575305-M
Millipore
T0070907
A cell-permeable chloro-nitro-benzamido compound that acts as a potent, specific, irreversible, and high-affinity antagonist of PPARγ with a Ki of 1 nM.
同義詞:
T0070907, 2-氯-5-硝基-N-(4-吡啶基)苯甲酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H8ClN3O3
CAS號碼:
分子量::
277.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C12H8ClN3O3/c13-11-2-1-9(16(18)19)7-10(11)12(17)15-8-3-5-14-6-4-8/h1-7H,(H,14,15,17)
InChI 密鑰
FRPJSHKMZHWJBE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种细胞可渗透性、有效、特异、不可逆、高亲和力的PPAR拮抗剂γ(Ki = 1 nM)。据报道,与PPARα(Ki = 850 nM)和PPARδ(Ki = 1.8 µM)相比,PPARγ的特异性高出>800倍。显示在3T3-L1细胞中阻断激素和激动剂诱导的脂肪生成。抑制PPARγ和协同活化因子衍生肽之间的相互作用,同时促进共抑制因子衍生肽的增加。还显示通过与配基结构域中的Cys313共价结合,来调节PPARγ2与辅因子蛋白的相互作用。
一种细胞可渗透性氯硝基苯甲酰胺化合物,可作为PPARγ的有效、特异、不可逆和高亲和力拮抗剂,Ki为1 nM。显示PPARγ的选择性比PPARα和PPARδ高出>800倍(Ki分别为0.85 µM和1.8 µM)。在3T3-L1细胞中阻断激素和激动剂诱导的脂肪生成。其抑制PPARγ和协同活化因子衍生肽之间的相互作用,同时促进共抑制因子衍生肽的增加。显示通过与配基结构域中的Cys313共价结合,来调节PPARγ2与辅因子蛋白的相互作用。
生化/生理作用
主要靶标
PPARγ
靶标Ki:PPAR为1 nMγ
警告
毒性:致癌/致畸(D)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Lee, G., et al. 2002.J. Biol. Chem.277, 19649.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2