品質等級
比活性
>30,000 USP units/mg
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
pI
8.75
溶解度
aqueous buffer: 1 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
警告
Toxicity: Harmful (C)
單位定義
1 MCU (milk clotting unit) = 9 HDU (hemoglobin digestion units) = 6 GU (gelatin units) = 30 USP units
重構
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1