化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
white
溶解度
water: 5 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
也可以5 mM H2O溶液(目录号508315)提供。
CaM激酶II抑制剂KN-93(目录号422708)的水溶性形式。抑制葡萄糖诱导的和毛喉素刺激的离体胰岛的胰岛素释放。对蛋白激酶A活性没有明显的影响。诱导NIH 3T3细胞G1细胞周期阻滞和凋亡。
生化/生理作用
主要靶标
钙调蛋白依赖性蛋白激酶(CaM激酶)2
钙调蛋白依赖性蛋白激酶(CaM激酶)2
靶标Ki:Cam激酶2为370 nM
警告
毒性:刺激性(B)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Tombes, R.M., et al. 1995.Cell Growth Differ.6, 1063.
Chen, C., et al. 1994.Science266, 291.
Mamiya, N., et al. 1993.Biochem.Biophys.Res. Commun.195, 608.
Nicki, I., et al. 1993.Biochem.Biophys.Res. Commun.191, 255.
Sumi, M., et al. 1991.Biochem.Biophys.Res. Commun.181, 968.
Tokumitsu, H., et al. 1990.J. Biol. Chem.265, 4315.
Chen, C., et al. 1994.Science266, 291.
Mamiya, N., et al. 1993.Biochem.Biophys.Res. Commun.195, 608.
Nicki, I., et al. 1993.Biochem.Biophys.Res. Commun.191, 255.
Sumi, M., et al. 1991.Biochem.Biophys.Res. Commun.181, 968.
Tokumitsu, H., et al. 1990.J. Biol. Chem.265, 4315.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2