Key Documents
324788
Sigma-Aldrich
死亡相关蛋白激酶(DAPK)抑制剂
The DAPK Inhibitor, also referenced under CAS 315694-89-4, controls the biological activity of DAPK.
同義詞:
死亡相关蛋白激酶(DAPK)抑制剂, (4Z)-4-(3-吡啶基亚甲基)-2-苯乙烯基-恶唑-5-酮,死亡相关蛋白激酶抑制剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H12N2O2
CAS號碼:
分子量::
276.29
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 25 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C17H12N2O2/c20-17-15(11-14-7-4-10-18-12-14)19-16(21-17)9-8-13-5-2-1-3-6-13/h1-12H/b9-8+,15-11+
InChI 密鑰
GFGMISOSPOPSHN-QCTDOKRBSA-N
一般說明
一种恶唑酮化合物,可作为有效的、ATP竞争性和高度选择性的死亡相关蛋白激酶(DAPK)抑制剂(对于DAPK1和DAPK3,IC50分别为69和225 nM,具有10 µM ATP),同时表现出大大降低的活性或即使在高浓度为10 µM的情况下,对48种其他激酶也没有活性。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Okamoto, M., et al. 2009.J. Med. Chem.52, 7323.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Fraser Thomas et al.
Molecular oncology, 14(6), 1268-1281 (2020-04-20)
Cross-linking of the B-cell receptor (BCR) induces transcriptional activation of immediate early genes (IEGs) including EGR1 and DUSP2 in chronic lymphocytic leukaemia (CLL). Here, we have shown that this transcriptional activation correlated with histone H3 threonine 6 and 11 phosphorylation.