化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
ethanol: 10 mg/mL
螢光
λex ~445 nm
λem ~575 nm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C57H82O26/c1-21-34(79-40-19-37(53(26(6)75-40)77-28(8)59)82-38-16-33(61)52(70-11)25(5)74-38)15-31-13-30-14-32(54(71-12)51(68)46(63)22(2)58)55(50(67)44(30)49(66)43(31)45(21)62)83-41-18-35(47(64)24(4)73-41)80-39-17-36(48(65)23(3)72-39)81-42-20-57(10,69)56(27(7)76-42)78-29(9)60/h13,15,22-27,32-33,35-42,46-48,52-56,58,61-66,69H,14,16-20H2,1-12H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27+,32+,33-,35-,36-,37-,38-,39+,40+,41+,42+,46+,47-,48-,52+,53+,54+,55+,56+,57+/m1/s1
InChI 密鑰
ZYVSOIYQKUDENJ-WKSBCEQHSA-N
一般說明
警告
重構
其他說明
Saccone, S., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 4913.
Van Dilla, M.A., et al. 1983. Science220, 620.
Mizuno, K. 1963. J. Antibiot.16, 22.
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3