重要文件
07-1585
Sigma-Aldrich
抗HIF-1-alpha抗体羟脯氨酸(Pro402)
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Hypoxia-inducible factor 1-alpha, HIF-1-alpha, HIF1-alpha, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, Class E basic helix-loop-helix protein 78, bHLHe78, Member of PAS protein 1, PAS domain-containing protein 8
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HIF1A(3091)
一般說明
缺氧条件(缺氧)会损害细胞的生长和活力。缺氧诱导因子,包括 HIF-1α、HIF-1β(也称为 Arnt 1)、EPAS-1(也称为 HIF-2α)和 HIF-3α,可诱导糖酵解、促红细胞生成和血管生成,从而恢复氧稳态。缺氧诱导因子是 Per-Arnt-Sim(PAS)域转录因子家族的成员。响应缺氧,HIF-1α 表达上调并与 HIF-1β 形成异二聚体,从而形成 HIF-1 复合物。HIF-1 复合物识别并与缺氧诱导基因的缺氧反应元件(HRE)结合,从而激活转录。某些基因(例如 Glut-1、p53、p21 或 Bcl-2)的缺氧诱导表达是 HIF-1α 依赖性的,而其他基因(例如 p27、GADD 153 或 HO-1)的表达不依赖 HIF-1α。EPAS-1 和 HIF-3α 也已显示出响应缺氧而与 Arnt 1 形成异二聚体复合物。
特異性
该抗体在 ODD 区域识别 HIF-1-α。
免疫原
与人 HIF-1-α 的 ODD 区域相对应的 KLH 偶联的线性肽。
表位:ODD 区域
應用
使用在 WB 中验证的抗 HIF-1-α 抗体羟脯氨酸(Pro402)(兔多克隆抗体)检测 HIF-1-α(也称为缺氧诱导因子 1-α,HIF1-α)。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹在 FeCl2 处理的 HIF-1-α 重组蛋白中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL 的该抗体在 10 µg FeCl2 处理的 HIF-1-α 重组蛋白上检测到 HIF-1-α。
標靶描述
使用 Gal4 标记重组蛋白观测值为 〜120 kDa。天然蛋白计算得出的分子量为 92kDa。
聯結
替代:04-1006
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
分析報告
对照
FeCl2 处理的 HIF-1-α 重组蛋白
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Proline-hydroxylated hypoxia-inducible factor 1? (HIF-1?) upregulation in human tumours.
Snell, CE; Turley, H; McIntyre, A; Li, D; Masiero, M; Schofield, CJ; Gatter, KC; Harris et al.
Testing null
Michael I Koukourakis et al.
Scientific reports, 6, 30986-30986 (2016-08-11)
The mechanism of Amifostine (WR-2721) mediated radioprotection is poorly understood. The effects of amifostine on human basal metabolism, mouse liver metabolism and on normal and tumor hepatic cells were studied. Indirect calorimetric canopy tests showed significant reductions in oxygen consumption
Linda O'Flaherty et al.
Human molecular genetics, 19(19), 3844-3851 (2010-07-28)
Mutations in the gene encoding the Krebs cycle enzyme fumarate hydratase (FH) predispose to hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer in affected individuals. FH-associated neoplasia is characterized by defective mitochondrial function and by upregulation of transcriptional pathways mediated by hypoxia-inducible
Ya-Min Tian et al.
The Journal of biological chemistry, 286(15), 13041-13051 (2011-02-22)
Hypoxia inducible factor (HIF) is regulated by dual pathways involving oxygen-dependent prolyl and asparaginyl hydroxylation of its α-subunits. Prolyl hydroxylation at two sites within a central degradation domain promotes association of HIF-α with the von Hippel-Lindau ubiquitin E3 ligase and
A Lakoma et al.
Cell death discovery, 1 (2015-01-01)
Neuroblastoma is an aggressive pediatric malignancy which is >98% p53 wild-type at diagnosis. As a primary repressor of p53 activity and part of a p53-activated negative feedback loop, targeting of mouse double minute 2 homolog (MDM2) is an attractive therapeutic