重要文件
DAB-M
Millipore
IHC Select HRP/DAB辣根过氧化氢酶DAB显色试剂盒,150次检测
IHC Select HRP/DAB Tests for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry & Immunohistochemistry (Paraffin).
同義詞:
HRP/DAB, immunoperoxidase secondary detection system
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
選擇尺寸
變更視圖
About This Item
分類程式碼代碼:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NA.47
物種活性
mouse, rabbit
製造商/商標名
Chemicon®
IHC Select
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
一般說明
总结和解释:
免疫组织化学技术已被用作识别组织切片细胞的辅助方法至少50年。 第一种方法在1942年报道了荧光标记的使用1。 1974年,出现了在常规H & E石蜡切片中使用酶标记物的报道,例如辣根过氧化物酶(HRP)2,3。 当传统方法单独不能得到明确的诊断时,这些方法已成为外科病理学的′标准治疗方法′4-9。
早期的技术是基于过氧化物酶-抗过氧化物酶(PAP)反应28,而改进则利用了亲和素对生物素的强亲和力10。 该技术使用HRP标记的链霉亲和素。二抗与生物素偶联,链霉亲和素-HRP复合物与二抗上的生物素反应。所得的生物素-亲和素-HRP复合物可与结合在靶抗原特异表位上的一抗发生反应。 然后,链霉亲和素复合物的HRP酶催化底物/显色反应,在抗原位点形成有色反应产物(当使用DAB作为显色时为棕色至黑色)。然后使用生物染色剂可视化整个组织切片。
應用
IHC Select免疫过氧化物酶二级检测系统预期与含有兔和小鼠IgG的CHEMICON IHC Select预稀释一抗试剂配合使用,通过轻度显微镜检查对石蜡包埋组织中的抗原进行定性鉴别。 IHC Select免疫过氧化物酶二级检测系统也可与其他兔或小鼠IgG一抗一起使用。
通用试剂
IHC选择HRP/DAB检测用于免疫细胞化学、免疫组化&免疫组化(石蜡)。
包裝
150次检测
成分
*20783/15 mL-封闭试剂:溶于含载体蛋白的磷酸盐缓冲生理盐水(PBS)中的正常山羊血清
*20782/15 mL-二抗:溶于含载体蛋白的PBS中的生物素化山羊抗小鼠IgG和山羊抗兔IgG
*20777/15 mL-链霉亲和素HRP:稀释于Tris缓冲盐水
*71895/2 mL - DAB色原A:3,3′ 二氨基联苯胺稀释于TBS
*71896/2 x 15 mL - DAB色原B:过氧化氢稀释于TBS,含吐温® 20
*20780/15 mL - 苏木精:Mayer′s苏木精计数器染色
*20776/275 mL - 20X 冲洗缓冲液:TBS
聯結
替代:DAB225
儲存和穩定性
稳定性和储存:
当在2-8℃下储存时,IHC Select免疫过氧化物酶二级检测系统在试剂盒标签上打印的失效日期之前是稳定的。 请勿冷冻或暴露在高温下。到期后,请丢弃所有剩余的试剂。 请勿在强光(例如阳光直射)下储存试剂盒组件或进行染色。
注意事项:
  • 任何试剂的合并、替换或变更均可能导致错误结果。
  • 请勿混合不同批次的试剂。
  • 在染色过程中,请勿使载玻片干燥。
  • 将所有与它们接触的标本和材料作为潜在的传染性材料处理。 用0.05%次氯酸钠消毒。
  • 请勿用嘴吸入试剂。 如果误吞,请寻求专业帮助或立即联系毒物控制中心。
  • 二氨基联苯胺(DAB)可能具有致癌性。 该溶液在皮肤接触时可能引起刺激。 避免吸入、摄入或皮肤接触,并在处理DAB时戴上手套。 如果发生皮肤接触,请用水冲洗患处。 溢出物可以用漂白剂′中和′25,26。 根据当地法规进行处置。
  • 吸入或摄入二甲苯或高致敏性固定剂甲醛是有害的。 处理这些材料时应佩戴手套。 在通风橱中准备。 如果发生皮肤或眼睛接触,请用大量水彻底清洗。
  • 在处理任何人体材料和执行染色程序时,请佩戴一次性手套。所需的物料:
  • 兔或小鼠IgG一抗(例如CHEMICON IHC SelectPredifued一抗)
  • 阳性和阴性组织对照载玻片
  • 带正电的显微镜载玻片
  • 玻璃盖玻片(24 x 40mm,1号)
  • 蒸馏水或去离子水
  • 吐温 20
  • 永久性封片剂,Eukitt American组织学检查或等效物
  • 3%实验室等级过氧化氢
  • 10.0%中性缓冲液福尔马林15
  • 二甲苯,ACS级
  • 无水乙醇(100%)
  • 乳胶、橡胶或100%丁腈手套(耐二甲苯)
  • 计时器
  • 通风橱
  • 配备平面消色差透镜或等效透镜的光学显微镜
  • 60℃干燥烘箱
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3