重要文件
P-144
Supelco
Papaverine-D$5$ HCl hydrochloride solution
100 μg/mL (MeOH:H2O (90:10) (v/v), as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H16D5NO4 · HCl
分子量::
380.88
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (MeOH:H2O (90:10) (v/v), as free base)
形式
single component solution
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
[2H]C1=C(C=CN=C2CC3=C([2H])C([2H])=C(C(OC)=C3[2H])OC)C2=C([2H])C(OC)=C1OC.Cl
InChI 密鑰
UOTMYNBWXDUBNX-LLTISYKISA-N
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)