特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35
InChI
1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-16-13-9-2-3-10(19)14(13)22-15(16)11(20)4-5-17(16,21)12(18)8-9/h2-3,12,15,19,21H,4-8H2,1H3/t12-,15+,16+,17-/m1/s1/i1D3
InChI 密鑰
UQCNKQCJZOAFTQ-ZXTOONLTSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
條款
LC/MS Analysis of Opioid Glucuronide Metabolites in Urine on Ascentis® Express F5 after Solid Phase Extraction (SPE) using Supel™-Select HLB