重要文件
860735E
Avanti
3-O-sulfo-galactosyl(β) sphingosine-d7 (d18:1) ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
3-O-sulfo-D-galactosyl(β) D-erythro-sphingosine-d7 (d18:1, ammonium salt)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H43D7N2O10S
分子量::
565.77
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
ethanol solution
包裝
package of 1 × 100 μg ((860735E-100UG))
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(N)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
包裝
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860735E-100UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)