無性繁殖
195, monoclonal
物種活性
human
應無反應活性
pig, monkey, canine, mouse, rat, baboon
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
同型
IgG3
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TNF(7124)
特異性
该抗体与人 TNF-α(天然和重组)反应。它不与人 TNF-β(淋巴毒素)反应。它不与来自小鼠、大鼠、犬、猪、恒河猴或狒狒的 TNF-α 反应。
物种反应性:
不与小鼠、大鼠、犬、猪、狒狒或恒河猴反应。
物种反应性:
不与小鼠、大鼠、犬、猪、狒狒或恒河猴反应。
免疫原
在大肠杆菌中产生的人重组肿瘤坏死因子-α。
應用
研究子类别
生长因子&受体
生长因子&受体
研究类别
信号传导
信号传导
蛋白质印迹
免疫细胞化学
免疫组化
中和:中和 1 U TNF-α 需要 50 ng TNF-α 抗体。所使用的 TNF-α 制剂的比活性为 2 x 10(7)U/mg 蛋白 [使用 L929 细胞(小鼠转化的成纤维细胞)和/或 WEHJ 164 细胞(小鼠纤维肉瘤细胞)/放线菌素 D 的细胞裂解液进行测定]。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
免疫细胞化学
免疫组化
中和:中和 1 U TNF-α 需要 50 ng TNF-α 抗体。所使用的 TNF-α 制剂的比活性为 2 x 10(7)U/mg 蛋白 [使用 L929 细胞(小鼠转化的成纤维细胞)和/或 WEHJ 164 细胞(小鼠纤维肉瘤细胞)/放线菌素 D 的细胞裂解液进行测定]。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
该抗肿瘤坏死因子-α 抗体,克隆 195 经验证可用在 IC、IH、NEUT、WB 中检测肿瘤坏死因子-α。
聯結
替代:04-1114
外觀
形式:纯化的
纯化的免疫球蛋白。 0.01M PBS pH 7.1,0.15M NaCl 中的液体,不含防腐剂。无菌性。
儲存和穩定性
若是保持冷冻在 -20°C 下,未稀释等分试样可保存长达 6 个月。应避免反复冻/融循环。仅冻结一次。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Mei Liu et al.
International journal of oncology, 38(4), 1013-1022 (2011-01-29)
Many studies have demonstrated the overexpression and amplification of the miR-17-92 cluster in malignant human cancers, including B-cell lymphomas and lung cancers. The purpose of this study was to investigate for the first time, the expression of the miR-17-92 cluster
Micaela Morgado et al.
Oncotarget, 7(12), 14871-14884 (2016-02-27)
Transmembrane mucins (TMs) are restricted to the apical surface of normal epithelia. In cancer, TMs not only are over-expressed, but also lose polarized distribution. MUC16/CA125 is a high molecular weight TM carrying the CA125 epitope, a well-known molecular marker for
Acute bronchial obstruction in sheep: histopathology and gland cytokine expression.
Robert A Cox, Ann S Burke, Gloria Oliveras, Perenlei Enkhbaatar, Lillian D Traber et al.
Experimental Lung Research null
Monocyte-mediated drug-dependent cellular cytotoxicity: effects on different WEHI 164 target cell lines.
Austgulen, R, et al.
Cancer Immunology, Immunotherapy, 22, 176-180 (1986)
Human lymphotoxin.
Aggarwal, B B
Test, 116, 441-448 (1985)