重要文件
870875P
Avanti
Malonyl-L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
Malonylcarnitine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H17NO6
CAS號碼:
分子量::
247.25
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.21
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 x 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[N+](C[C@H](OC(=O)CC(=O)[O-])CC(=O)O)(C)(C)C
InChI 密鑰
ZGNBLKBZJBJFDG-SSDOTTSWSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870875P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)