重要文件
860055P
Avanti
神经节苷脂GD1a
Avanti Research - A Croda Brand 860055P, powder
同義詞:
双唾液酸四己糖神经节苷脂(GD1a),猪脑,钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C84H154N6O39
CAS號碼:
分子量::
1872.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860055P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (860055P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 860055P
脂質類型
lipid extracts
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)C(O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C
InChI
1S/C86H152N4O39.2Na/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-51(100)50(90-60(105)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2)46-118-80-69(111)67(109)72(57(43-94)120-80)123-82-71(113)78(129-86(84(116)117)39-53(102)62(88-48(4)98)77(128-86)65(107)55(104)41-92)74(59(45-96)122-82)124-79-63(89-49(5)99)75(66(108)56(42-93)119-79)125-81-70(112)68(110)73(58(44-95)121-81)126-85(83(114)115)38-52(101)61(87-47(3)97)76(127-85)64(106)54(103)40-91;;/h34,36,50-59,61-82,91-96,100-104,106-113H,6-33,35,37-46H2,1-5H3,(H,87,97)(H,88,98)(H,89,99)(H,90,105)(H,114,115)(H,116,117);;/q;2*+1/p-2/b36-34+;;/t50-,51+,52?,53?,54-,55-,56?,57?,58?,59?,61+,62+,63?,64-,65-,66?,67?,68?,69?,70?,71?,72?,73?,74?,75?,76?,77?,78?,79?,80?,81?,82?,85?,86?;;/m0../s1
InChI 密鑰
CWLDKTAXQZEVQN-CUEXFKMESA-L
一般說明
神经节苷脂GD1a是阴离子脑神经节苷脂。它位于神经元细胞核被膜的内膜和外膜中。GD1a包含一个中性四糖核心,内部半乳糖上有一个或两个唾液酸。它在半乳糖的非还原末端还具有一个额外的唾液酸。
包裝
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(860055P-1MG)
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(860055P-5MG)
其他說明
结构、分子式和分子量是材料的代表性形式。
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sialidase occurs in both membranes of the nuclear envelope and hydrolyzes endogenous GD1a
Wang J, et al.
Journal of Neurochemistry, 111(2), 547-554 (2009)
Ganglioside GD1a increases the excitability of voltage-dependent sodium channels
Salazar B C, et al.
Brain Research, 1021(2), 151-158 (2004)
Biosynthesis of the major brain gangliosides GD1a and GT1b
Sturgill E R, et al.
Glycobiology, 22(10), 1289-1301 (2012)