重要文件
860150P
Avanti
C18:0 GB4 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
C18:0 GB4 Globoside (GalNAcb1,3Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C62H114N2O23
CAS號碼:
分子量::
1255.57
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.79
生物源
synthetic
化驗
>99 (TLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
sphingolipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]1CO
應用
Lipids research
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)