重要文件
541602P
Avanti
极性大豆提取物
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
大豆极性脂质提取物
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 g (541602P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (541602P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (541602P-500mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
lipid extracts
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
Soy Extract Polar (SPE)包含磷脂的混合物,包括主要成分磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺和磷脂酰肌醇。它还含有磷脂酸(以及其他脂质,分别占6.9%)。大豆是Soy Extract Polar 的天然来源。
极性脂质浸提液通过用丙酮沉淀,然后用乙醚浸提丙酮不溶性物质,从总脂质浸提液中获得。
應用
Soy Extract Polar已被用于:
  • 作为洗涤和洗脱缓冲液的成分用于纯化经典瞬时受体通道(TRPC)膜蛋白。
  • 兰尼碱受体通道蛋白的增溶
  • 将Ca2+选择性瞬态受体电位香草素亚家族成员6通道(TRPV6)重构到纳米盘上。
生化/生理作用
Soy Extract Polar(SPE)以冰球状结构形式存在,并模仿真实的膜。它可用于制备单层脂质体和纳米管网络。
包裝
5 mL透明玻璃密封安瓿瓶(541602P-100mg)
5 mL透明玻璃密封安瓿瓶(541602P-500mg)
60 mL棕色广口螺帽玻璃瓶(541602P-1g)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Membrane remodeling of giant vesicles in response to localized calcium ion gradients
Doosti BA
Journal of Visualized Experiments, e57789-e57789 (2018)
Electron cryo-microscopy structure of the canonical TRPC4 ion channel
Vinayagam D, et al.
eLife, 7, e36615-e36615 (2018)
Opening of the human epithelial calcium channel TRPV6
McGoldrick LL, et al.
Nature, 553(7687), 233-237 (2018)
Influence of lipid mimetics on gating of ryanodine receptor
Willegems K and Efremov RG
Structure, 26(10), 1303-1313 (2018)
Short-chain alcohols promote accelerated membrane distention in a dynamic liposome model of exocytosis
Wittenberg NJ, et al.
Langmuir, 24(6), 2637-2642 (2008)