重要文件
W363499
Sigma-Aldrich
4,5-二甲基-3-羟基-2,5-二氢呋喃-2-酮
natural, ≥97%, FG
同義詞:
Sotolon, 糖内酯, 葫芦巴内酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8O3
CAS號碼:
分子量::
128.13
FEMA號碼:
3634
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
10.030
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
生物源
sugar cane
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.491 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
caramel; maple; sweet
SMILES 字串
CC1OC(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
InChI 密鑰
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)