等級
FG
Halal
Kosher
natural
品質等級
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.60
FDA 21 CFR 182.90
蒸汽密度
5.3 (vs air)
蒸汽壓力
>0.01 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥97%
形狀
powder
環保替代產品特色
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
溶解度
water: slightly soluble 10 g/L at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
環保替代類別
感官的
creamy; sweet; vanilla
SMILES 字串
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI 密鑰
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
rat ... Ar(24208)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
閃點(°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
客戶也查看了
Global Trade Item Number
庫存單位 | GTIN |
---|---|
W310727-1KG-K | 4061834323105 |
W310727-SAMPLE-K | 4061835566501 |
W310727-100G-K | 4061837520624 |