重要文件
JKA13018
Sigma-Aldrich
mPEG7-Azide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3O(CH2CH2O)6CH2CH2N3
分類程式碼代碼:
12352125
NACRES:
NA.23
形狀
solid
分子量
average Mn 7,000
儲存溫度
−20°C
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.