Merck
全部照片(3)
重要文件
N0665
Sigma-Aldrich
NDSB 211
≥98% (TLC)
同義詞:
3- [二甲基-(2-羟乙基)铵]-1-丙磺酸盐, 二甲基-2-羟乙基氨羟丙烷磺酸盐, 二甲基(2-羟乙基)(3-磺丙基)氢氧化铵内盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H17NO4S
CAS號碼:
分子量::
211.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
描述
zwitterionic
化驗
≥98% (TLC)
形狀
solid
分子量
211.28 g/mol
技術
DNA extraction: suitable
顏色
white
溶解度
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless
SMILES 字串
OCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO4S/c1-8(2,5-6-9)4-3-7-13(10,11)12/h9H,3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
CNXPCGBLGHKAIL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
二甲基-2-羟乙基氨膦磺酸盐或 NDSB 211 是一种非洗涤剂-磺基甜菜碱。 在较宽的 pH 范围内呈两性离子,易被透析去除,在近紫外范围内无明显吸收。
應用
NDSB 211 已被用于一项评估温和增溶剂非洗涤剂磺基甜菜碱对嗜盐蛋白质的稳定作用的研究。 在一项研究中也使用它来研究一种替代的大分子结晶策略。
非清洁剂磺基甜菜碱是一种用于非变性蛋白质纯化的化合物。提高膜、核及细胞骨架相关蛋白的提取率。两性离子在较宽的 pH 范围内,容易被透析清除,在近紫外范围内无明显吸收。具体应用包括微粒体蛋白提取、核蛋白回收、IEF 中沉淀还原、膜结合蛋白酶纯化等。
其他說明
本品不形成胶束。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
L Vuillard et al.
Analytical biochemistry, 230(2), 290-294 (1995-09-20)
In this work, experiments performed on pig heart and halophilic malate dehydrogenase as well as halophilic elongation factor Tu demonstrate a protein stabilization property from the recently described mild solubilizing agents nondetergent sulfobetaines. A practical application is given by the
Searching for silver bullets: An alternative strategy for crystallizing macromolecules
McPhersona, A., et al.
Journal of Structural Biology, 156, 3887-3406 (2006)
Ivanka M Karadzic et al.
Proteomics, 5(2), 354-359 (2005-01-04)
Proteins of haloarchaea are remarkably unstable in low-ionic-strength solvents and tend to aggregate under standard two-dimensional (2-D) gel electrophoresis conditions, causing strong horizontal streaking. We have developed a new approach to generate 2-D maps of halophilic proteins which included washing