Key Documents
ANV00098
Sigma-Aldrich
6-Bromo-4-hydroxyquinoline
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6BrNO
分子量::
224.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
Oc1ccnc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-6-1-2-8-7(5-6)9(12)3-4-11-8/h1-5H,(H,11,12)
InChI 密鑰
XKLBNOHKHRAXKK-UHFFFAOYSA-N