重要文件
799041
Sigma-Aldrich
聚(乙二醇)甲醚- 嵌段 -聚( L -丙交酯- co -乙交酯)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 25,000, lactide:glycolide 50:50
同義詞:
PEG-b-PLGA, 聚乙二醇-PLGA
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3[C2H4O]nO[(C2H2O2)x(C3H4O2)y]mH
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
powder
品質等級
分子量
PEG average Mn 5,000
PLGA average Mn 25,000
成份
lactide:glycolide 50:50
儲存溫度
2-8°C
應用
两亲性嵌段共聚物 (AmBC) 由两种化学结构不同的均聚物嵌段组成。其中一个是亲水性的,另一个是疏水性的。这些大分子在水性介质中溶解时具有自组装的属性。PEG-PLGA 是一种最常用的可生物降解的两亲性嵌段共聚物,用于药物输送。PEG 是亲水性部分,PLGA 是疏水性部分。用于合成用于药物差异递送和控释的靶向纳米颗粒
特點和優勢
  • 生物相容性好,免疫原性低,可降解性好。
  • 通过改变嵌段共聚物链段大小以适应特定的应用,可以很容易地调节性质。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
799041-1G4061826140352