重要文件
744743
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
同義詞:
(2-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, 2-Bromophenyl)mesityliodonium triflate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H15BrF3IO3S
CAS號碼:
分子量::
551.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
成份
carbon, 34.0-35.7% CH
反應適用性
reagent type: oxidant
官能基
bromo
fluoro
iodo
triflate
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2ccccc2Br)c(C)c1
InChI
1S/C15H15BrI.CHF3O3S/c1-10-8-11(2)15(12(3)9-10)17-14-7-5-4-6-13(14)16;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-9H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
RYZOZGQFOKVCDZ-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)