重要文件
707198
Sigma-Aldrich
二氯乙酸钠-13C2
99 atom % 13C
同義詞:
二氯乙酸-13C2 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl213CH13CO2Na
CAS號碼:
分子量::
152.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
powder
mp
198 °C (dec.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[Na+].[O-][13C](=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI 密鑰
LUPNKHXLFSSUGS-AWQJXPNKSA-M
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)