重要文件
689122
Sigma-Aldrich
O,O′-1,3-丙二基双羟胺 二盐酸盐
98%
同義詞:
O,O′-二氨基丙烷-1,3-二醇 二盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H10N2O2 · 2HCl
CAS號碼:
分子量::
179.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
crystals
雜質
≤1.0% water
SMILES 字串
NOCCCON.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/2ClH/h2*1H
InChI 密鑰
IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for preparation of:
  • Dinitrobenzamide-TEMPO derivatives
  • Oxa-azamacrocycles
  • Adamantylalkoxyurea derivatives
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)