重要文件
683434
Sigma-Aldrich
(二甲基苯甲硅烷基)硼酸频哪醇酯
95%
同義詞:
2-(二甲基苯基甲硅烷基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷, B-(二甲基苯基甲硅烷基)频哪醇硼烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H23BO2Si
CAS號碼:
分子量::
262.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4946
密度
0.962 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)[Si](C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H23BO2Si/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)18(5,6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,1-6H3
InChI 密鑰
ARMSAQNLTKGMGM-UHFFFAOYSA-N
應用
(二甲基苯硅烷基)硼酸频那醇酯(Suginome′s 试剂)可作为试剂,用于:
  • 铜作催化剂的情况下,选择性地将二甲基苯硅烷基加成至环状和非环状不饱和酮、酯和丙烯腈。
  • 合成(Z)-4-硼基-1-甲硅烷基-2-烯烃衍生物的反应中,在镍催化剂存在的情况下,立体选择性地将硅-硼键加成至无环1,3-二烯。
  • 铜作催化剂的情况下,通过氢化硅烷化反应,从丙二烯和丙炔酸酯衍生物制备甲硅烷基取代的丁烯酸酯和 β-甲硅烷基取代的丙烯酸酯衍生物。
  • 在钯催化的情况下,进行丙二烯和烷烃的不对称硅烷化反应,生成相应的 β-硼基烯丙基硅烷和2-硼基-1-硅烷。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Enantioselective conjugate silyl additions to cyclic and acyclic unsaturated carbonyls catalyzed by Cu complexes of chiral N-heterocyclic carbenes.
Lee K S and Hoveyda A H
Journal of the American Chemical Society, 132(9), 2898-2900 (2010)
Geminal Difunctionalization of Alkenylidene?Type Carbenoids by Using Interelement Compounds.
Hata T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 40(4), 790-792 (2001)
Stereoselective 1, 4-silaboration of 1, 3-dienes catalyzed by nickel complexes
Suginome M, et al.
Organic Letters, 1(10), 1567-1569 (1999)
Platinum?Catalyzed Regioselective Silaboration of Alkenes.
Suginome M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 36(22), 2516-2518 (1997)
Palladium-catalyzed asymmetric silaboration of allenes.
Ohmura T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(42), 13682-13683 (2006)