重要文件
604925
Sigma-Aldrich
肌酸-(甲基-13C) 一水合物
99 atom % 13C
同義詞:
肌氨酸酐-甲基-13C 一水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13CC3H9O2N3 · H2O
CAS號碼:
分子量::
150.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[H]O[H].[13CH3]N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1+1;
InChI 密鑰
MEJYXFHCRXAUIL-YTBWXGASSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)