Key Documents
464422
Sigma-Aldrich
2-酮丁酸 钠盐 水合物
≥95%
同義詞:
Sodium 2-Ketobutyrate Hydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5COCO2Na · xH2O
分子量::
124.07 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
雜質
<5% corresponding acid
mp
210 °C (dec.) (lit.)
官能基
ketone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.[Na+].CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
PVLJVKQSCAHPPR-UHFFFAOYSA-M
一般說明
2-酮丁酸钠盐水合物在有机合成中广泛用作制备生物活性物质的重要合成砌块。也可作为前体合成重要氨基酸——丙氨酸。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)