重要文件
901586
Sigma-Aldrich
2-酮丁酸溶液
1.0 M in toluene
同義詞:
2-Oxobutanoic acid, 2-Oxobutyric acid, Propionylformic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C4H6O3
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
濃度
1.0 M in toluene
折射率
n/D 1.490
密度
0.878 g/mL
官能基
carboxylic acid
ketone
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
應用
Building block offered as a solution in toluene for more convenient handling
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
47.3 °F
閃點(°C)
8.5 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)