重要文件
445347
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-1-氨基茚满
97%
同義詞:
(R)-(-)-1-茚胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H11N
CAS號碼:
分子量::
133.19
Beilstein:
3196204
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −16.5°, c = 1.5 in methanol
折射率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
XJEVHMGJSYVQBQ-SECBINFHSA-N
基因資訊
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)