重要文件
I2304
Sigma-Aldrich
1-茚酮
ReagentPlus®, ≥99%
同義詞:
1-氧辛烷, 1-二氢茚酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H8O
CAS號碼:
分子量::
132.16
Beilstein:
507957
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99%
bp
243-245 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
1-茚满酮可用于合成:
  • 11 H -茚并-[1,2- b ]-喹啉-10-基胺,一种治疗阿尔茨海默病的潜在乙酰胆碱酯酶抑制剂。
  • CoumBARAC(香豆素融合双芳基氮杂环辛酮),用于叠氮化物标记生物分子的荧光实时成像。
  • 有机半导体,如 4-芘基-2-哌啶-1-基-9 H-芴-1-腈和双吲哚并蒽,用于有机发光二极管 (OLED)。
它也可用于构建其他基于 indan 的系统,如 truxene、prekinamycin、indan-C 60 和 biindanylidenes。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
233.0 °F - closed cup
閃點(°C)
111.67 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Highly efficient phosphorescent light-emitting diodes by using an electron-transport material with high electron affinity.
Earmme T, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(43), 18448-18450 (2009)
Acetylcholinesterase inhibitors for potential use in Alzheimer's disease: molecular modeling, synthesis and kinetic evaluation of 11H-indeno-[1, 2-b]-quinolin-10-ylamine derivatives.
Rampa A, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 8(3), 497-506 (2000)
Donor-acceptor 9-uncapped fluorenes and fluorenones as stable blue light emitters.
Goel A, et al.
Organic Letters, 11(6), 1289-1292 (2009)
Indan-C 60: from a crystalline molecule to photovoltaic application.
Wang T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(85), 9923-9925 (2013)
Trisannulated benzene derivatives by acid catalyzed aldol cyclotrimerizations of cyclic ketones. Methodology development and mechanistic insight.
Amick AW and Scott LT.
The Journal of Organic Chemistry, 72(9), 3412-3418 (2007)