重要文件
336505
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-1-环己基乙胺
98%
同義詞:
(R)-(-)-α-甲基环己烷甲胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H11CH(CH3)NH2
CAS號碼:
分子量::
127.23
Beilstein:
2935070
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −4°, neat
[α]20/D -3.8±0.3°, neat
光學純度
ee: 95% (GLC)
bp
177-178 °C (lit.)
密度
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
C[C@@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
XBWOPGDJMAJJDG-SSDOTTSWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
R)-(-)-1-环己基乙胺是一种手性胺,主要用于外消旋化合物的拆分。
應用
R)-(-)-1-环己基乙胺可用于制备对胺具有潜在对映选择性识别能力的手性杯[4]芳烃席夫碱衍生物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A practical synthesis of C2-symmetric chiral binaphthyl ketone catalyst.
Seki M, et al.
Synthesis, 2000(12), 1677-1680 (2000)
Chiral Schiff base derivatives of calix [4] arene: synthesis and complexation studies with chiral and achiral amines.
Durmaz M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(16), 2322-2327 (2006)