推薦產品
產品名稱
聚(乙二醇)二丙烯酸酯, average Mn 575
形狀
liquid
品質等級
分子量
average Mn 575
包含
400-600 ppm MEHQ as inhibitor
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
折射率
n20/D 1.467
黏度
57 cP(25 °C)(lit.)
溶解度
H2O: soluble
密度
1.12 g/mL at 25 °C
Ω-end
acrylate
α-end
acrylate
聚合物結構
shape: linear
functionality: homobifunctional
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI 密鑰
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
特點和優勢
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
219.2 °F
閃點(°C)
104 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
文章
Sigma-Aldrich®的科学家通过1H NMR端基分析对Mn值低于3,000的聚合物进行常规测定数均分子量(Mn)。
Scientists at Sigma-Aldrich® routinely determine number-average molecular weight (Mn) by 1H NMR end-group analysis for polymers having Mn values under 3,000.
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity
條款
本页为一篇有关NMR聚合物分析的文章。
We presents an article regarding Polymer Analysis by NMR.
Global Trade Item Number
庫存單位 | GTIN |
---|---|
437441-100ML | 4061832119311 |
437441-500ML | 4061832119359 |