重要文件
401218
Sigma-Aldrich
溴化铝
≥99.99% trace metals basis
同義詞:
Aluminum tribromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
AlBr3
CAS號碼:
分子量::
266.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
蒸汽壓力
1 mmHg ( 81.3 °C)
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: aluminum
雜質
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
94-98 °C (lit.)
密度
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)