蒸汽壓力
1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
powder
效力
3450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
2.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-181 °C (sublimed)
溶解度
450 g/L (decomposition)
密度
1.31 g/cm3 at 200 °C (liquid)
體積密度
1200 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
一般說明
氯化铝和氢氧化铝用于粘蛋白胭脂红染色。
應用
氯化铝(AlCl3)可用作路易斯酸催化剂:
它还与NaI或KI在乙腈中结合使用,用于各种有机转化,如芳香醇的Claisen重排,脂肪族甲基醚的选择性脱烷基,以及酯、缩醛、醚和草硫代烷的化学选择性C−O键裂解。
- Friedel−Crafts反应。
- 存在碳酸二甲酯下醇的羧甲基化。
- 通过对苝、8-羟基喹啉和氯仿进行聚合反应,合成具有羟基喹啉的多孔有机聚合物。
它还与NaI或KI在乙腈中结合使用,用于各种有机转化,如芳香醇的Claisen重排,脂肪族甲基醚的选择性脱烷基,以及酯、缩醛、醚和草硫代烷的化学选择性C−O键裂解。
聯結
替代品:AX0685-2;AX0685
分析報告
含量(络合滴定法): ≥ 98.0 %
鉴定(ICP-OES):通过测试
鉴定(ICP-OES):通过测试
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Aluminium chloride-potassium iodide-acetonitrile system: A mild reagent system for aromatic claisen rearrangement at ambient temperature
Journal of the Indian Chemical Society, 98(2), 100024-100024 (2021)
A covalent triazine-based framework from tetraphenylthiophene and 2, 4, 6-trichloro-1, 3, 5-triazine motifs for sensing o-nitrophenol and effective I 2 uptake
Polym. Chem., 9(6), 777-784 (2018)
Single-step synthesis of novel chloroaluminate ionic liquid for green Friedel-Crafts alkylation reaction
Clean Technologies and Environmental Policy, 22(1), 59-71 (2020)