重要文件
8.22252
Sigma-Aldrich
乙酰氯
for synthesis
同義詞:
乙酰氯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H3ClO
CAS號碼:
分子量::
78.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
200-865-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
320 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
390 °C (DIN 51794)
expl. lim.
7.3-19 % (v/v)
bp
52 °C/1013 hPa
mp
-112 °C
轉變溫度
flash point 5 °C
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC(=O)C
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChI 密鑰
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • 乙酰氯在纳米电喷雾电离中的应用:在纳米电喷雾质谱中,乙酰氯被用于胆固醇的连续电离,增强了脂质分析能力(Foest et al., 2023)。
  • 乙酰氯在活细胞成像中的应用:一项研究详细介绍了乙酰氯在开发一种基于香豆素的荧光探针中对肼的比例检测,适用于活细胞成像(Qu et al., 2019)。
  • 考古保存中的乙酰氯:乙酰氯用于考古木材的化学表征,为历史文物的保护提供了见解(Zoia et al., 2017)。
分析報告
含量测定(吗啉法): ≥ 98.0 %
密度(d 5°C/ 4°C):1.127 - 1.129
同一性(IR):通过测试
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
41.0 °F
閃點(°C)
5 °C