重要文件
178497
Sigma-Aldrich
L-Selectride® 溶液
1.0 M in THF
同義詞:
三仲丁基硼氢化锂 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Li[CH(CH3)CH2CH3]3BH
CAS號碼:
分子量::
190.10
Beilstein:
4007327
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.89 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li+].[H][B-](C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Li/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
三仲丁基硼化锂®是一种对空气和水敏感的溶液,主要用作大体积立体选择性氢化物还原剂。
應用
三仲丁基硼化锂®溶液可用于鸦片生物碱及其衍生物的O-去甲基化和N-去甲基化。
L-墨蝶蛉® 可用作以下反应的试剂:
  • 酮立体选择性还原生成醇。
  • 醇的选择性去甲基。
  • 还原剂
用作以下反应的试剂:
  • 通过还原N-叔丁基亚磺酰基酮亚胺酯,实现α-氨基酸的对映选择性合成
  • 非对映选择性还原反应
  • Danishefsky吡喃酮的氢化还原
  • 烯酮与α-烷氧基醛的不对称还原性醛醇反应
  • 通过羰基化反应合成链烷醇
法律資訊
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Li JJ, et al.
Modern Organic Synthesis in the Laboratory (2007)
Stereoselective synthesis of a novel pseudopeptide hapten for the generation of hydrolytic catalytic antibodies
Rodriguez AC, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(12), 1847-1855 (2004)
L-Selectride as a General Reagent for the O-Demethylation and N-Decarbomethoxylation of Opium Alkaloids and Derivatives1.
Coop A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(13), 4392-4396 (1998)
Lithium Tri-sec-butylborohydride
Hubbard JL and Dake G.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2012)
A General and Simple Diastereoselective Reduction by L-Selectride: Efficient Synthesis of Protected (4S, 5S)-Dihydroxy Amides.
Yin B, et al.
Molecules (Basel), 15(4), 2771-2781 (2010)