材料
PTFE/silicone septum
clear glass vial
polypropylene cap
描述
Unassembled
特點
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of × 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/9090/9095
Agilent
Agilent 1050
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/9090/9095
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3