主要文件
Z291730
Supelco
2mL 标准开口样品瓶的内衬管,4.6mm 内径
volume 0.2 mL, glass (conical with polyspring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
glass (conical with polyspring)
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
5 mm × 30 mm
容積
0.2 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)