主要文件
27083-U
Supelco
螺纹口样品瓶,棕色玻璃(仅样品瓶)
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
别名:
棕色玻璃储存瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
amber glass vial
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
样品瓶(体积2 mL、琥珀色玻璃瓶,螺纹8-425)基本上适合于从自动进样器进样。自动进样器针头在进样过程中会刺穿瓶盖,并从小瓶中取出所需的样品部分。琥珀色玻璃可保护敏感的样品免受紫外照射。
應用
螺纹口样品瓶,棕色玻璃(仅样品瓶)已被用于通过电喷雾电离质谱电喷雾电离质谱 (ESI-MS) 和液相色谱-四极杆线性离子阱 (LC-QqLIT-MS) 法分析的体外氧化或LDL/细胞中提取的磷脂等样品的进样。
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Identification of oxidized phospholipids by electrospray ionization mass spectrometry and LC?MS using a QQLIT instrument.
Spickett MC, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 51(12), 2133-2149 (2011)