主要文件
27115-U
Supelco
螺纹口样品瓶,棕色玻璃(仅样品瓶)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
别名:
Amber Glass Storage Vials
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
amber glass vial
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
15 mm × 45 mm × 8 mm
容積
4 mL
接頭
thread for 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
27115-U4061835551712